Läs mer
N,N-Bis(4-metoxybenzyl)amin, TRC
Produktkod. 30472828
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472828 250 mg
30470344 1 g
30464344 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30472828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM265690250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17061-62-0
Molekylformel C16H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 257.33
Synonym N-(4-Methoxybenzyl)-1-(4-methoxyphenyl)methanamine, N,N-Bis(4-Methoxybenzyl)amine, Bis(4-methoxybenzyl)amine, 4,4'-dimethoxy-dibenzylamine
IUPAC-namn 1-(4-methoxyphenyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]methanamine
LEDER COc1ccc(CNCc2ccc(OC)cc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Bis(4-methoxybenzyl)amine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO2/c1-18-15-7-3-13(4-8-15)11-17-12-14-5-9-16(19-2)10-6-14/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3
Formel vikt 257.1416