Läs mer
N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea 100 μg/mL in Acetonitrile/DMSO, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324904
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324904 1 ml
1 options
Produktkod. 30324904 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15598590DL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea
CAS 587-90-6
Analyt- eller komponentnamn N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H10 N4 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbanilide, 4,4'-dinitro- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Di(4-nitrophenyl)urea, 4,4'-Dinitrocarbanilide, 4,4'-Dinitrodiphenylurea, DNC, N,N'-Bis(p-nitrophenyl)urea, N,N'-Di(p-nitrophenyl)urea, NSC 101086
InChI formel InChI=1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
IUPAC-namn 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Dimethyl Sulfoxide
Molekylvikt (g/mol) 302.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 302.0651 g/mol