missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Bis(7-methyloctanyl)trifluoromethane Sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bis(7-methyloctanyl)trifluoromethane Sulfonamide |
| CAS | 1246815-82-6 |
| Molekylformel | C19H38F3NO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoro-N,N-bis(7-methyloctyl)methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38F3NO2S/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-23(26(24,25)19(20,21)22)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCN(CCCCCCC(C)C)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trifluoro-N,N-bis(7-methyloctyl)methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.57 |
| Formel vikt | 401.2575 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?