Läs mer
N,N'-Bis(akryloyl)cystamin, 98 %
Produktkod. 11359618
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359618 1 g 1g
11349618 5 g 5g
11339618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044132.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Används som reversibel tvärlänkare för polyakrylamidgeler | CAS: 60984-57-8 | C10H16N2O2S2 | 260,37 g/mol
N,N'-bis(akryloyl)cystamin används som ett reversibelt tvärbindare för polyakrylamidgeler. Det används också för DNA-rening. Vidare finner den tillämpning i Suzuki-reaktion och tillverkning av hydrogelmodifierad plasmonisk kristall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60984-57-8
Molekylformel C10H16N2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 260.37
MDL-nummer MFCD00036225
InChI-nyckel DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
PubChem CID 100602
IUPAC-namn N-[2-[2-(prop-2-enoylamino)etyldisulfanyl]etyl]prop-2-enamid
LEDER C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N′-Bis(acryloyl)cystamine
Smältpunkt 123 °C till 124 °C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i ättiksyra. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 260.37
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis(acrylamide)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.