Läs mer
N,N'-Bis(akryloyl)cystamin, elektroforesreagens, 98 %
Produktkod. 15470657
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470657 5 g 5g
15460657 1 g 1g
15480657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66893.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60984-57-8 | C10H16N2O2S2 | 260,37 g/mol
BAC används som ett reversibelt tvärbindare för polyakrylamidgeler, för att förenkla isolering av makromolekyler separerade på gelerna. Disulfidbindningen kan brytas med ett lämpligt reduktionsmedel. En 1-g skiva av en 4% (12:1) gel kommer att lösas upp i 5 ml 100 mM DTT i TBE (pH 8,3) på mindre än 30 minuter. pH på 8,3 är optimalt för snabb upplösning av gelén.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
BAC används som ett reversibelt tvärbindare för polyakrylamidgeler, för att förenkla isolering av makromolekyler separerade på gelerna. Disulfidbindningen kan brytas med ett lämpligt reduktionsmedel. En 1-g skiva av en 4% (12:1) gel kommer att lösas upp i 5 ml 100 mM DTT i TBE (pH 8,3) på mindre än 30 minuter. pH på 8,3 är optimalt för snabb upplösning av gelén.
Löslighet Löslig
vid 50 mg/ml i ättiksyra
Anmärkningar
°Förvaras vid -20 C. Inkompatibel med värme, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60984-57-8
Molekylformel C10H16N2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 260.37
MDL-nummer MFCD00036225
InChI-nyckel DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
PubChem CID 100602
IUPAC-namn N-[2-[2-(prop-2-enoylamino)etyldisulfanyl]etyl]prop-2-enamid
LEDER C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Namnnotering Elektroforesreagens
Smältpunkt 123 °C till 124 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig vid 50 mg/ml i ättiksyra
Formel vikt 260.37
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.