missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N’-Bis-(benzothiazol-3-yl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis-(benzothiazol-3-yl)piperazine |
| CAS | 223586-82-1 |
| Molekylformel | C18H16N4S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,4-Bis(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine, Ziprasidone EP Impurity P |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N4S2/c1-3-7-15-13(5-1)17(19-23-15)21-9-11-22(12-10-21)18-14-6-2-4-8-16(14)24-20-18/h1-8H,9-12H2 |
| LEDER | N1(C2=NSC3=C2C=CC=C3)CCN(C4=NSC5=C4C=CC=C5)CC1 |
| IUPAC-namn | 1,4-bis(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.48 |
| Formel vikt | 352.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?