Läs mer
N,N'-Bis(bensyloxikarbonyl)-1H-pyrazol-1-karboxamidin, 98+%
Produktkod. 15460756
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460756 5 g 5g
15450756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54092.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 152120-55-3 | C20H18N4O4 | 378,388 g/mol
N,N'-bis(bensyloxikarbonyl)-lH-pyrazol-1-karboxamidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Bis(bensyloxikarbonyl)-1H-pyrazol-1-karboxamidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152120-55-3
Molekylformel C20H18N4O4
Molekylvikt (g/mol) 378.388
MDL-nummer MFCD02683516
InChI-nyckel NRBUVVTTYMTSKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis-z-1-guanylpyrazole, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n,n-bisbenzyloxycarbonyl-1-guanylpyrazole, benzyl benzyloxy carbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, pyrazole z 2, pyrazol z 2, n,n'-bs-z-1-guanylpyrazole, n,n;-bis-z-1-guanylpyrazole, benzyl n-1z-benzyloxy carbonyl imino pyrazol-1-yl methyl carbamate, n,n'-di-cbz-1h-pyrazole-1-carbo
PubChem CID 6371643
IUPAC-namn bensyl (NZ)-N-[fenylmetoxikarbonylamino(pyrazol-1-yl)metyliden]karbamat
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N3C=CC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Smältpunkt 87 °C till 91 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 378.38
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.