Läs mer
N,N’-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine 4-Nitrobenzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine 4-Nitrobenzyl Ester |
| CAS | 1331899-68-3 |
| Molekylformel | C29 H31 N3 O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N,N'-Bis(Benzyloxycarbonyl)-L-Lysine 4-Nitrobenzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N3O8/c33-27(38-19-24-14-16-25(17-15-24)32(36)37)26(31-29(35)40-21-23-11-5-2-6-12-23)13-7-8-18-30-28(34)39-20-22-9-3-1-4-10-22/h1-6,9-12,14-17,26H,7-8,13,18-21H2,(H,30,34)(H,31,35)/t26-/m0/s1 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl)methyl (2S)-2,6-bis(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 549.57 |
| Formel vikt | 549.2111 |