Läs mer
N,N’-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine 4-Nitrobenzyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine 4-Nitrobenzyl Ester |
| CAS | 1331899-68-3 |
| Molekylformel | C29 H31 N3 O8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N,N'-Bis(Benzyloxycarbonyl)-L-Lysine 4-Nitrobenzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N3O8/c33-27(38-19-24-14-16-25(17-15-24)32(36)37)26(31-29(35)40-21-23-11-5-2-6-12-23)13-7-8-18-30-28(34)39-20-22-9-3-1-4-10-22/h1-6,9-12,14-17,26H,7-8,13,18-21H2,(H,30,34)(H,31,35)/t26-/m0/s1 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl)methyl (2S)-2,6-bis(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 549.57 |
| Formel vikt | 549.2111 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?