missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine, Mikromol™
Beschreibung
N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine |
| CAS | 405-39-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H26 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | L-Lysine, N2,N6-bis[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Lysine, N2,N6-dicarboxy-, N2,N6-dibenzyl ester, L- (6CI,7CI,8CI), N2,N6-Bis[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, 124: PN: WO2004099237 PAGE: 36 claimed protein, N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine, N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)lysine, N,N'-Di-Z-L-lysine, N,N'-Dicarbobenzoxy-L-lysine, N2,N6-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine, N2,N6-Dicarbobenzoxy-L-lysine, NSC 88474, Z-Lyz(Z)-OH, Nalpha,Nepsilon-Bis(benzyloxycarbonyl)lysine, Nalpha,Nepsilon-Bis(carbobenzyloxy)-L-lysine, Nalpha,Nomega-Bis(benzyloxycarbonyl)-L-lysine, alpha,epsilon-Dicarbobenzoxy-L-lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2S)-2,6-bis(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?