Läs mer
N,N'-Bis-boc-1-guanylpyrazol, TRC
Produktkod. 30329785
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30329785 1 g
1 options
Produktkod. 30329785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4141251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis-boc-1-guanylpyrazole
CAS 152120-54-2
Molekylformel C14 H22 N4 O4
Kvantitet 1 g
Synonym [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-[N,N'-Di(tert-butoxycarbonyl)amidino]-1H-pyrazole, 1H-Pyrazole-1-N,N'-bis(tert-butoxycarbonyl)carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1-guanylpyrazole, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Bis-Boc-1-guanylpyrazole, N,N'-Di(tert-butyl)oxycarbonyl-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, [[(tert-Butoxycarbonyl)imino](pyrazol-1-yl)methyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl [(tert-Butoxycarbonylimino)(pyrazol-1-yl)methyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)\n1cccn1
IUPAC-namn tert-butyl N-[[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylmethylidene]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 310.35
Formel vikt 310.1641