Läs mer
N,N-bis(karboximetyl)-Dl-alanin trinatriumsalt,≥ 90,0 %, Honeywell™ Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bis(Carboxymethyl)-Dl-Alanine Trisodium Salt |
| CAS | 164462-16-2 |
| Förpackning | Polyflaska |
| Molekylformel | C7H11NNa3O6 |
| MDL-nummer | MFCD08276427 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | n,n-bis carboxylatomethyl alanine trisodium salt |
| InChI-nyckel | SQKOOOSPGWXVRN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na] |
| Visa mer |