Läs mer
N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt (40% in water), TRC
Produktkod. 30007571
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007571 5 g
30006159 50 g
30010089 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1811585G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51981-21-6
Molekylformel C9H9NNa4O8
Molekylvikt (g/mol) 351.13
IUPAC-namn tetrasodium;(2S)-2-[bis(carboxylatomethyl)amino]pentanedioate
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H](N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H13NO8.4Na/c11-6(12)2-1-5(9(17)18)10(3-7(13)14)4-8(15)16;;;;/h5H,1-4H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);;;;/q;4*+1/p-4/t5-;;;;/m0..../s1
Formel vikt 350.9919
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt 40%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.