Läs mer
N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt (40% in water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO8.4Na/c11-6(12)2-1-5(9(17)18)10(3-7(13)14)4-8(15)16;;;;/h5H,1-4H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);;;;/q;4*+1/p-4/t5-;;;;/m0..../s1 |
| Formel vikt | 350.9919 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | N,N-bis-(Carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodiumn Salt 40% |