Läs mer
N,N'-bis(D-Glucopyranosyl)-4,4’bis(diphenylamino)methane (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-bis(D-Glucopyranosyl)-4,4'bis(diphenylamino)methane (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 30796-64-6 |
| Molekylformel | C25 H34 N2 O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dextrose Adduct 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N2O10/c28-10-16-18(30)20(32)22(34)24(36-16)26-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)27-25-23(35)21(33)19(31)17(11-29)37-25/h1-8,16-35H,9-11H2/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24?,25?/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(Nc2ccc(Cc3ccc(NC4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[4-[[4-[[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]amino]phenyl]methyl]anilino]oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.545 |
| Formel vikt | 522.221 |