Läs mer
N,N’-Bis[Des(5-chloro-2-carvoxythienyl) Rivaroxaban] Urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-bis[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]urea |
| CAS | 1365267-35-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C29 H32 N6 O9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N'-bis[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]urea, Rivaroxaban Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32N6O9/c36-25-17-41-11-9-32(25)19-1-5-21(6-2-19)34-15-23(43-28(34)39)13-30-27(38)31-14-24-16-35(29(40)44-24)22-7-3-20(4-8-22)33-10-12-42-18-26(33)37/h1-8,23-24H,9-18H2,(H2,30,31,38)/t23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)NC[C@H]4CN(C(=O)O4)c5ccc(cc5)N6CCOCC6=O |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 608.6 |
| Visa mer |