Läs mer
N,N-Bis(metylsulfonyl)-4-nitro-2-fenoxianilin, Mikromol™
Produktkod. 30463857
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463857 4 x 25 mg
30051431 25 mg
30050315 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463857 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0378.0600254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N,N-Bis(metylsulfonyl)-4-nitro-2-fenoxianilin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
CAS 51765-72-1
Analyt- eller komponentnamn N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H14 N2 O7 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP), Nimesulide Impurity F
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C
IUPAC-namn N-metylsulfonyl-N-(4-nitro-2-fenoxifenyl)metansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 386.4
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 386,0242 g/mol