missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N’-Bis[(S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)propyl]ethanediamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis[(S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)propyl]ethanediamide |
| CAS | 909567-52-8 |
| Molekylformel | C22 H48 N2 O4 Si2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | N,N’-Bis[(1S)-1-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]propyl]ethanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H48N2O4Si2/c1-13-17(15-27-29(9,10)21(3,4)5)23-19(25)20(26)24-18(14-2)16-28-30(11,12)22(6,7)8/h17-18H,13-16H2,1-12H3,(H,23,25)(H,24,26)/t17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)NC(=O)C(=O)N[C@@H](CC)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N,N'-bis[(2S)-1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-2-yl]oxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.8 |
| Formel vikt | 460.3153 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?