Läs mer
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine, 98%
Produktkod. 11421588
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421588 500 g 500g
11401588 25 g 25g
11411588 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13885.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-93-9 | C16H16N2O2 | 268.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-93-9
Molekylformel C16H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 268.32
MDL-nummer MFCD00002244
InChI-nyckel RQHVNNWVDLRULK-XSYHWHKQSA-N
Synonym salen, salen unspecified, disalicylaldehyde ethylenediamine, disalicylidene-1,2-ethanediamine, n,n'-disalicylidene ethylenediamine, ethylenediamine, n,n'-disalicylidene, n,n'-bis salicylidene ethylenediamine, o-cresol, alpha,alpha-ethylenediiminodi, alpha,alpha'-ethylenedinitrilodi-o-cresol, disalicylalethylenediamine
PubChem CID 5464119
IUPAC-namn (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metyl]amino]etylamino]metyliden]cyklohexa-2,4-dien-1-on
LEDER O=C1C=CC=C\C1=C\NCCN\C=C1\C=CC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Smältpunkt 129°C to 131°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 535296
Merck Index 14,8322
Formel vikt 268.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.