Läs mer
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediaminecobalt(II), 96%
Produktkod. p-7058735
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
Produktkod. 11364858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043174.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14167-18-1 | C16H14CoN2O2 | 325.23 g/mol
Salkomin katalyserar oxidationen av 2,6-disubstituerade fenoler med dioxygen. Experimentell hämmare av human μcyt loviris proteinasaktivitet. Metallkomplexfärgämnen som används som redoxkatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14167-18-1
Molekylformel C16H14CoN2O2
Molekylvikt (g/mol) 325.23
MDL-nummer MFCD00000009
InChI-nyckel NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Salcomine
PubChem CID 57448789
LEDER [Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis (salicylidene)ethylenediaminecobalt (II)
Färg Svart
Odör Odorless
Linjär formel [-CH2N=CH(C6H4O-)]2Co
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,chloroform,and pyridine.
IUPAC-namn kobolt; (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metyl]amino]etylamino]metyliden]cyklohexa-2,4-dien-1-on
Formel vikt 325.23
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.