missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-Bis(trifluoroacetyl)-L-Cystine Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis(trifluoroacetyl)-L-Cystine Dimethyl Ester |
| CAS | 1492-83-7 |
| Molekylformel | C12H14F6N2O6S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | L-N,N'-bis(trifluoroacetyl)cystine Dimethyl Ester, N,N'-Bis(2,2,2-trifluoroacetyl)-L-cystine 1,1’-Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14F6N2O6S2/c1-25-7(21)5(19-9(23)11(13,14)15)3-27-28-4-6(8(22)26-2)20-10(24)12(16,17)18/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,19,23)(H,20,24)/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)C(=O)OC)NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-3-[[(2R)-3-methoxy-3-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl]disulfanyl]-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.4 |
| Formel vikt | 460.0197 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?