Läs mer
N,N'-Bis(trimetylsilyl)urea, 98+%
Produktkod. 11344544
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344544 50 g 50g
11354544 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01301.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18297-63-7 | C7H20N2OSi2 | 204,42 g/mol
N,N'-bis(trimetylsilyl)urea används som reagens för silylering av alkoholer och karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Bis(trimetylsilyl)urea används som reagens för silylering av alkoholer och karboxylsyror.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18297-63-7
Molekylformel C7H20N2OSi2
Molekylvikt (g/mol) 204.42
MDL-nummer MFCD00008260
InChI-nyckel MASDFXZJIDNRTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis trimethylsilyl urea, n,n'-bis trimethylsilyl urea, bis trimethylsilyl urea, urea, n,n'-bis trimethylsilyl, n,n'-bis-trimethylsilyl-urea, urea, 1,3-bis trimethylsilyl, bsu, urea, bis-tms, hexamethyl disilaurea
PubChem CID 87562
IUPAC-namn 1,3-bis(trimetylsilyl)urea
LEDER C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
Smältpunkt ∽230°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1937452
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 204.42
Procent renhet ≥98%
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.