missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-N,N-Bisdesmethyl Tramadol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-N,N-Bisdesmethyl Tramadol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-17-13-7-4-6-11(9-13)14(16)8-3-2-5-12(14)10-15/h4,6-7,9,12,16H,2-3,5,8,10,15H2,1H3/t12-,14+/m1/s1 |
| Formel vikt | 235.1572 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?