Läs mer
N,N-bisisopropyl-3-fenyl-2-propenamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Bisisopropyl-3-phenyl-2-propenamine |
| CAS | 87462-12-2 |
| Molekylformel | C15H23N |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-2-propen-1-amine, N,N-Diisopropyl-3-phenyl-2-propenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N/c1-13(2)16(14(3)4)12-8-11-15-9-6-5-7-10-15/h5-11,13-14H,12H2,1-4H3/b11-8+ |
| LEDER | CC(C)N(C\C=C\c1ccccc1)C(C)C |
| IUPAC-namn | (E)-3-fenyl-N,N-di(propan-2-yl)prop-2-en-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.35 |
| Formel vikt | 217.183 |