missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(n-Butanesulfonyl)-O-[4-(4-pyridinyl)-butyl]-(S)-tyrosine, TRC

Produktkod. 30004105
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004105 50 mg
30008056 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69016050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 149490-61-9
Molekylformel C22 H30 N2 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 434.55
Synonym Tirofiban Impurity C
IUPAC-namn (2S)-2-(butylsulfonylamino)-3-[4-(4-pyridin-4-ylbutoxy)phenyl]propanoic acid
LEDER CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCCCCc2ccncc2)cc1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(n-Butanesulfonyl)-O-[4-(4-pyridinyl)-butyl]-(S)-tyrosine
InChI formel InChI=1S/C22H30N2O5S/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18/h7-14,21,24H,2-6,15-17H2,1H3,(H,25,26)/t21-/m0/s1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 434.1875
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.