missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin |
| CAS | 141206-42-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H21 N O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, (2R,3S,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, [2R-(2α,3α,4α,5β)]-, (2R,3S,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol, Lucerastat, N-Butyldeoxygalactonojirimycin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9+,10-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.28 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?