Läs mer
N-(n-butyl)fosfortriamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(n-Butyl)phosphoric Triamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H14N3OP/c1-2-3-4-7-9(5,6)8/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,8) |
| Formel vikt | 151.0874 |