Läs mer
N-(n-butyl)ftalimid, 99 %
Produktkod. 11448646
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448646 5 g 5g
11458646 25 g 25g
11468646 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16020.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1515-72-6 | C12H13NO2 | 203,241 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1515-72-6
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD00039695
InChI-nyckel DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylphthalimide, 2-butylisoindoline-1,3-dione, n-n-butyl phthalimide, 1-phthalimidobutane, phthalimide, n-butyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-butyl, unii-5th1dkt35e, 2-butyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5th1dkt35e, 2-butylbenzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 73812
IUPAC-namn 2-butylisoindol-1,3-dion
LEDER CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(n-Butyl)phthalimide
Smältpunkt 32°C to 35°C
Kokpunkt 120°C to 123°C (5 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 147784
Formel vikt 203.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.