Läs mer
N-(n-butyl)tiofosfortriamid, TRC
Produktkod. 17953295
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953295 10 g
17933645 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17953295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69400010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94317-64-3
Molekylformel C4H14N3PS
Molekylvikt (g/mol) 167.21
Synonym Phosphorothioic triamide, N-butyl-, Phosphorothioic triamide, butyl- (6CI,9CI), N-Butylphosphorothioic triamide, Agrotain, Agrotain DC, Agrotain Plus, ArmU, N-(n-Butyl)phosphorothioic triamide, N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
IUPAC-namn N-diaminofosfinonottioylbutan-1-amin
LEDER CCCCNP(=S)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(n-Butyl)thiophosphoric Triamide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
Formel vikt 167.0646