Läs mer
N-(n-Butyl)thiophosphorictriamide, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(n-Butyl)thiophosphorictriamide |
| CAS | 94317-64-3 |
| Molekylformel | C4H14N3PS |
| MDL-nummer | MFCD00269941 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | NP(NCCCC)(N)=S |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.21 |
| Procent renhet | 97% |