Läs mer
N-(n-butyl)thiourea, 98 %
Produktkod. 11322187
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322187 10 g 10g
11312187 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09654.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1516-32-1 | C5H12N2S | 132,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1516-32-1
Molekylformel C5H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 132.23
MDL-nummer MFCD00022173
InChI-nyckel GMEGXJPUFRVCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-2-thiourea, n-butylthiourea, thiourea, butyl, n-butyl thiourea, butyl-2-thiourea, thiourea, n-butyl, usaf d-5, 1-butylthiourea, urea, 1-butyl-2-thio, n-n-butyl thiourea
PubChem CID 1551919
IUPAC-namn butyltiourea
LEDER CCCCNC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(n-Butyl)thiourea
Smältpunkt 76 °C till 79 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 10 g
Beilstein 1744779
Formel vikt 132.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.