Läs mer
N-N-Butyldietanolamin, 98 %
Produktkod. 10276100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10276100 1 L Glasflaska 1 L
10031740 250 mL Glasflaska 250ml
10237023 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10276100 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154360010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 102-79-4 | C8H19NR2 | 161,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-79-4
Molekylformel C8H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.24
MDL-nummer MFCD00002856
InChI-nyckel GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
PubChem CID 7620
IUPAC-namn 2-[butyl(2-hydroxietyl)amino]etanol
LEDER CCCCN(CCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-N-Butyldiethanolamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70,0 °C
Färg Brun till Brun-röd
Densitet 0.9680g/mL, 0.968
Kokpunkt 264,0 °C till 278,0 °C
Flampunkt 143 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Brytningsindex 1,4615 till 1,4635
Kvantitet 1 L
Beilstein 04, 285
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandig
Formel vikt 161.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.