Läs mer
N-n-butyldietanolamin, 98 %
Produktkod. 11342367
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342367 100 g 100g
11352367 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09953.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-79-4 | C8H19NO2 | 161,245 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-79-4
Molekylformel C8H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.245
MDL-nummer MFCD00002856
InChI-nyckel GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
PubChem CID 7620
IUPAC-namn 2-[butyl(2-hydroxietyl)amino]etanol
LEDER CCCCN(CCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-n-Butyldiethanolamine
Smältpunkt -70°C
Densitet 0.968
Kokpunkt 268°C to 272°C
Flampunkt 143°C (289°F)
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1739642
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 161.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.