Läs mer
N,N'-karbonyl-di-(1,2,4-triazol) (>90 %), TRC
Produktkod. 30368728
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368728 10 g
30356428 1 g
30353570 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368728 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17700810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41864-22-6
Molekylformel C5H4N6O
Molekylvikt (g/mol) 164.12
Synonym Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methanone, 1,1'-Carbonylbis(1,2,4-triazole), 1,1'-Carbonyldi(1,2,4-triazole), 1-(1H-1,2,4-Triazole-1-carbonyl)-1H-1,2,4-triazole, Bis(1,2,4-triazol-1-yl)methanone, Carbonyldi(1,2,4-triazole)
IUPAC-namn bis(1,2,4-triazol-1-yl)metanon
LEDER O=C(n1cncn1)n2cncn2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H4N6O/c12-5(10-3-6-1-8-10)11-4-7-2-9-11/h1-4H
Formel vikt 164.0447