missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N'-Carbonylbis[L-glutamic Acid], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Carbonylbis[L-glutamic Acid] |
| CAS | 302941-52-2 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Carglumic Acid Dimer |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O9/c14-7(15)3-1-5(9(18)19)12-11(22)13-6(10(20)21)2-4-8(16)17/h5-6H,1-4H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)(H2,12,13,22)/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)CC[C@H](NC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(1S)-1,3-dicarboxypropyl]carbamoylamino]pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.253 |
| Formel vikt | 320.086 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?