Läs mer
N,N’-Desethylene-N-Desmethyl Levofloxacin Hydrochloride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Desethylene-N-desmethyllevofloxacin Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16FN3O4.ClH/c1-7-6-23-14-11(18-3-2-17)10(16)4-8-12(14)19(7)5-9(13(8)20)15(21)22;/h4-5,7,18H,2-3,6,17H2,1H3,(H,21,22);1H/t7-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 357.0892 |