Läs mer
N,N’-Desethylene Ofloxacin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Desethylene Ofloxacin Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18FN3O4.ClH/c1-8-7-24-15-12(19-4-3-18-2)11(17)5-9-13(15)20(8)6-10(14(9)21)16(22)23;/h5-6,8,18-19H,3-4,7H2,1-2H3,(H,22,23);1H |
| Formel vikt | 371.1048 |