Läs mer
N,N'-Di(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine, TRC
Produktkod. 18091520
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18091520 1 g
17979839 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18091520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4938101G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26907-37-9
Molekylformel C5 H6 N6 S2
Molekylvikt (g/mol) 214.2713
Synonym N,N'-Bis(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine, 2,2'-(Methylenediimino)bis-1,3,4-thiadiazole, Bis-ADTA, Dikushuang, N,N'-Bis(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine, N,N'-Methylenebis(2-amino-1,3,4-thiadiazole), NSC 143019
IUPAC-namn N,N'-bis(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine
LEDER C(Nc1nncs1)Nc2nncs2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Di(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N6S2/c1(6-4-10-8-2-12-4)7-5-11-9-3-13-5/h2-3H,1H2,(H,6,10)(H,7,11)
Formel vikt 214.0095