Läs mer
N,N'-Di-(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Di-(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine |
| CAS | 123847-85-8 |
| Molekylformel | C44H32N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | alpha-Naphthylphenylbiphenyl Diamine, 4,4'-Bis[(1-naphthyl)(phenyl)amino]biphenyl, 4,4'-Bis[(1-naphthyl)phenylamino]-1,1'-biphenyl, 4,4'-Bis[N-(1-naphthyl)-N-phenylamino]biphenyl, 4,4'-Bis[N-phenyl-N-(1''-naphthyl)amino]biphenyl, 4,4'-Bis[phenyl(naphthalen-1-yl)amino]-1,1'-biphenyl, Bis[(N-naphthyl)-N-phenyl]benzidine, LT-E 101, N,N-Bis(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, N,N'-Biphenyl-N,N'-bis(1-naphthyl)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, N,N'-Biphenyl-N,N'-bis-(1-naphthenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, N,N'-Bis(1-naphtalenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine, N,N'-Bis(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, N,N'-Bis(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,1'-diphenyl-4,4'-diamine, N,N'-Bis(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-4,4'-benzidine, N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine, N,N'-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N'-diphenylbenzidine, N,N'-Bis(alpha-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, N,N'-Bis(alpha-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine, N,N'-Bis-(1-naphthalenyl)-N,N'-bis-phenyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-4,4'-diaminobiphenyl, N,N'-Di(naphthalen-1-yl)-N,N'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, N,N'-Di(naphthalen-1-yl)-N,N'-diphenylbenzidene, N,N'-Di(naphthalen-1-yl)-N,N'-diphenylbenzidine, N,N'-Di-(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine, N,N'-Diphenyl-N,N'-(1-naphthyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(1-naphthyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(1-naphthyl)-1,1'-diphenyl-4,4'-diamine, N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(1-naphthyl-phenyl)-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(alpha-naphthyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, N,N'-Diphenyl-N,N'-di(1-naphthyl)benzidine, NPB, NPB (photoreceptor), NPD, ST 16/7, alpha-NPB, alpha-NPD |
| InChI formel | InChI=1S/C44H32N2/c1-3-17-37(18-4-1)45(43-23-11-15-35-13-7-9-21-41(35)43)39-29-25-33(26-30-39)34-27-31-40(32-28-34)46(38-19-5-2-6-20-38)44-24-12-16-36-14-8-10-22-42(36)44/h1-32H |
| LEDER | c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5cccc6ccccc56)c7cccc8ccccc78 |
| IUPAC-namn | N-[4-[4-(N-naphthalen-1-ylanilino)phenyl]phenyl]-N-phenylnaphthalen-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 588.74 |
| Formel vikt | 588.2565 |