Läs mer
N,N'-Di(1-naftyl)-N,N'-difenylbensidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478956
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478956 250 mg 250mg
15411749 1 g 1g
15421749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64502.MD
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123847-85-8
Molekylformel C44H32N2
Molekylvikt (g/mol) 588.754
MDL-nummer MFCD03093246
InChI-nyckel IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n4,n4'-di naphthalen-1-yl-n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, alpha-npb, n,n'-bis naphthalen-1-yl-n,n'-bis phenyl benzidine, 4,4'-bis n-1-naphthyl-n-phenylamino biphenyl, n,n'-di 1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine, n,n'-bis-1-naphthalenyl-n,n'-bis-phenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di-1-naphthalenyl-n,n'-diphenyl, n,n'-di-1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine
PubChem CID 5069127
IUPAC-namn N-[4-[4-(N-naftalen-1-ylanilino)fenyl]fenyl]-N-fenylnaftalen-1-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC6=CC=CC=C65)C7=CC=CC8=CC=CC=C87
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Smältpunkt 279°C to 283°C
Färg Gult
Kvantitet 250 mg
Beilstein 8022378
Formel vikt 588.75
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.