Learn More
N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidin (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30003327
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30003327 1 g
30004198 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4466651G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38668-48-3
Molekylformel C13 H21 N O2
Molekylvikt (g/mol) 223.31
Synonym 1,1'-[(4-Methylphenyl)imino]bis[2-propanol] (ACI), 2-Propanol, 1,1'-(p-tolylimino)di- (7CI), 1-[(2-Hydroxypropyl)(4-methylphenyl)amino]propan-2-ol, Diisopropanol-p-toluidine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-4-methylaniline, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-p-toluidine, N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidine, N,N-Diisopropanol-p-toluidine
IUPAC-namn 1-[N-(2-hydroxypropyl)-4-metylanilino]propan-2-ol
LEDER CC(O)CN(CC(C)O)c1ccc(C)cc1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H21NO2/c1-10-4-6-13(7-5-10)14(8-11(2)15)9-12(3)16/h4-7,11-12,15-16H,8-9H2,1-3H3
Formel vikt 223.1572
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.