Läs mer
N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidin (>85 %), TRC
Produktkod. 30004198
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004198 10 g
30003327 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004198 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44666510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38668-48-3
Molekylformel C13 H21 N O2
Molekylvikt (g/mol) 223.31
Synonym 1,1'-[(4-Methylphenyl)imino]bis[2-propanol] (ACI), 2-Propanol, 1,1'-(p-tolylimino)di- (7CI), 1-[(2-Hydroxypropyl)(4-methylphenyl)amino]propan-2-ol, Diisopropanol-p-toluidine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-4-methylaniline, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-p-toluidine, N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidine, N,N-Diisopropanol-p-toluidine
IUPAC-namn 1-[N-(2-hydroxypropyl)-4-metylanilino]propan-2-ol
LEDER CC(O)CN(CC(C)O)c1ccc(C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H21NO2/c1-10-4-6-13(7-5-10)14(8-11(2)15)9-12(3)16/h4-7,11-12,15-16H,8-9H2,1-3H3
Formel vikt 223.1572