missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide, Mikromol™

Produktkod. 30051342
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051342 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051342 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0084.160025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
CAS 20172-97-8
Analyt- eller komponentnamn N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H10 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
InChI formel InChI=1S/C12H10N4O2/c17-11(15-9-5-1-3-7-13-9)12(18)16-10-6-2-4-8-14-10/h1-8H,(H,13,15,17)(H,14,16,18)
LEDER O=C(Nc1ccccn1)C(=O)Nc2ccccn2
IUPAC-namn N,N'-dipyridin-2-yloxamide
Molekylvikt (g/mol) 242.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 242.0804 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.