Läs mer
N,N'-Di-4-pyridinyl-methanediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Di-4-pyridinyl-methanediamine |
| CAS | 4589-32-6 |
| Molekylformel | C11H12N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,4'-(Methylenediimino)di-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4/c1-5-12-6-2-10(1)14-9-15-11-3-7-13-8-4-11/h1-8H,9H2,(H,12,14)(H,13,15) |
| LEDER | C1(NCNC2=CC=NC=C2)=CC=NC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.24 |
| Formel vikt | 200.1062 |