missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Di-(7-methyloctyl)amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Di-(7-methyloctyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1246819-80-6 |
| Molekylformel | C18H40ClN |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 7-Methyl-N-(7-methyloctyl)-1-octanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H39N.ClH/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-19-16-12-8-6-10-14-18(3)4;/h17-19H,5-16H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)CCCCCCNCCCCCCC(C)C |
| IUPAC-namn | 7-methyl-N-(7-methyloctyl)octan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.97 |
| Formel vikt | 305.2849 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?