Läs mer
N,N'-Di-Boc-1H-pyrazol-1-karboxamidin, 98+%
Produktkod. 15470828
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470828 1 g 1g
15480828 5 g 5g
15490828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54565.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 152120-54-2 | C14H22N4O4 | 310,354 g/mol
N,N'-Di-Boc-lH-pyrazol-1-karboxamidin används i den stereoselektiva syntesen av den bicykliska guanidinalkaloiden (+)-monankorin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Di-Boc-1H-pyrazol-1-karboxamidin används i den stereoselektiva syntesen av den bicykliska guanidinalkaloiden (+)-monankorin.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i metanol och kloroform.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152120-54-2
Molekylformel C14H22N4O4
Molekylvikt (g/mol) 310.354
MDL-nummer MFCD01075122
InChI-nyckel QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
PubChem CID 6383521
IUPAC-namn tert-butyl (NZ)-N-[[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-pyrazol-1-ylmetyliden]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Smältpunkt 86 °C till 90 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i metanol och kloroform.
Formel vikt 310.35
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.