missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N’-Di-Boc-(L)-cystine-dimethyl Ester, TRC

Produktkod. 30378472
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378472 10 g
30378815 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30378472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42200010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 77826-55-2
Molekylformel C18H32N2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 468.59
Synonym N,N’-Di-Boc-(L)-Cystine-Dimethyl Ester
LEDER COC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC)NC(=O)OC(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N'-Di-Boc-(L)-cystine-dimethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H32N2O8S2/c1-17(2,3)27-15(23)19-11(13(21)25-7)9-29-30-10-12(14(22)26-8)20-16(24)28-18(4,5)6/h11-12H,9-10H2,1-8H3,(H,19,23)(H,20,24)/t11-,12-/m0/s1
Kvantitet 10 g
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.