Läs mer
N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt, 95%
Produktkod. 15476926
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476926 1 g 1g
15486926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62018.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31687-58-8 | C28H48N4O6 | 536.714 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31687-58-8
Molekylformel C28H48N4O6
Molekylvikt (g/mol) 536.714
InChI-nyckel WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
Synonym boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate
PubChem CID 16211319
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin; (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-[1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]imidazol-4-yl]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
Smältpunkt 160°C to 165°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 536.7
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.