missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Di(ethyl-2,2,2-d3)aniline, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diethylaniline-D6 (N,N-di(ethyl-2,2,2-D3)) |
| CAS | 358731-12-1 |
| Molekylformel | C10 D6 H9 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzenamine, N,N-di(ethyl-2,2,2-d3)- (9 CI), N,N-Di(ethyl-2,2,2-d3)aniline, N,N-Di(ethyl-2,2,2-d3)benzenamine, N,N-Diethylaniline-D6 (N,N-di(ethyl-2,2,2-D3)) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9 H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])[2 H])c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N,N-bis(2,2,2-trideuterioethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.27 |
| Formel vikt | 155.158 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?