Läs mer
N,N-Di-n-butylformamid, 99 %
Produktkod. 11363356
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363356 500 g 500g
11343356 25 g 25g
11353356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12755.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 761-65-9 | C9H19NO | 157,26 g/mol
N,N-Di-n-butylformamid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N,N-Di-n-butylformamid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 761-65-9
Molekylformel C9H19NO
Molekylvikt (g/mol) 157.26
MDL-nummer MFCD00003289
InChI-nyckel NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
IUPAC-namn N,N-dibutylformamid
LEDER CCCCN(CCCC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Di-n-butylformamide
Smältpunkt <-30 °C
Densitet 0.864
Kokpunkt 119 °C till 120 °C (15 mmHg)
Flampunkt 115 °C (239 °F)
Brytningsindex 1.4445
Kvantitet 500 g
Beilstein 636100
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 157.26
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.